Få mere at vide
Bariumchloridopløsning, 10 %, Chem Lab™
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 L |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Barium chloride 10% solution
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- MIXTURE LIST-Indeholder: BaCl2