Få mere at vide
Bariumkloridopløsning, 0,1M, Solstice
Artikelnummer. 15604130
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15604130 1 L 1 L
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15604130 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 342521L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1130.00 DKK
    998.48 DKK / 1 L
    Spare 131.52 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Volumetrisk, 0,1 M BaCl2 (0,2N)
Solstices højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og omfatter:
  • Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
  • Buffere tilgængelige som koncentrater eller klar-til-brug
  • Reagenser til kompleksometri:
    • Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmidler
  • Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium chloride solution
CAS 10361-37-2
Fysisk form Væske
Mængde 1 L
Emballage Plastflaske
Molekylær formel BaCl2
MDL nummer MFCD00003445
FN nummer NONH for all modes of transport
Synonym barium chloride, barium dichloride, barium chloride solution, ccris 2286, barium chloride, anhydrous, barium chloride, ultra dry, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508
InChI nøgle WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Cl-].[Cl-].[Ba++]
IUPAC navn barium(2+);dichlorid
Molekylvægt (g/mol) 208.23
PubChem CID 25204
ChEBI CHEBI:63317
Formel vægt 208,23g/mol
Grad Volumetrisk
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.1M