Få mere at vide
Barium Chloride R2 EU Farmakopé, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12970364 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12970364 1000 mL Flaske 1000ml
1 options
Artikelnummer. 12970364 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. RP 029 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1420.00 DKK
    1065.34 DKK / 1000ml
    Spare 354.66 DKK
    24% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium chloride solution R2
CAS 101-27-9
Mængde 1000 mL
Renhedsgrad noter EU Ph Ref: 1009302
Molekylær formel C11H9Cl2NO2
Synonym barban, barbamate, barbane, carbine, carbyne, chlorinat, carbin, karbin, neoban, carbyne herbicide
InChI nøgle MCOQHIWZJUDQIC-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Cl)NC(=O)OCC#CCCl
IUPAC navn 4-chlorbut-2-ynyl-N-(3-chlorphenyl)carbamat
Molekylvægt (g/mol) 258.098
PubChem CID 7551
ChEBI CHEBI:33421
Emballage Flaske
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • Barium chloride solution R2. European Pharmacopoeia Ref: 1009302. (RP 029)