Få mere at vide
Barium Chloride R1 EU Farmakopé, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12960364 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12960364 1000 mL Flaske 1000ml
1 options
Artikelnummer. 12960364 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. RP 028 1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium chloride solution R1
Mængde 1000 mL
Renhedsgrad noter EU Ph Ref: 1009301
Emballage Flaske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium chloride Solution R1.
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: barium chloride