Få mere at vide
Bariumchlorid dihydrat, Puratronic™ , 99,997 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3256906
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11310849
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010646.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10326-27-9 | BaCl2H4O2 | 244.26 g/mol
Det bruges hovedsageligt til rensning af saltlageopløsning i kaustiske kloranlæg, som reagens i testen for sulfation i kemiske laboratorier og som rensemiddel i produktionen af andre bariumkemikalier og smøreolieadditiver. Det bruges til fremstilling af molekylsigter, pigmenter og papirbelægninger og tjener som en forløber til fremstilling af det doterede bariumzirconat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10326-27-9
Molekylær formel BaCl2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 244.26
MDL nummer MFCD00149154
InChI nøgle PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
PubChem CID 5284346
ChEBI CHEBI:86153
IUPAC navn barium(2+)-dihydratdichlorid
SMIL O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium chloride dihydrate
Smeltepunkt 113°C-2H2O
Navn note dihydrate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.99% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water and metanol. Insoluble in ethanol and ethyl acetate.
Formel vægt 244.28 (208.25 Anhydrous)
Lugt Odorless
Udseende White powder
Tæthed 3.097 g/cm3