Få mere at vide
Bariumchlorid dihydrat, Puratronic™ , 99,997 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11330849
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11330849 100 g 100g
11310849 25 g 25g
11320849 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11330849 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010646.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10326-27-9 | BaCl2H4O2 | 244.26 g/mol
Det bruges hovedsageligt til rensning af saltlageopløsning i kaustiske kloranlæg, som reagens i testen for sulfation i kemiske laboratorier og som rensemiddel i produktionen af andre bariumkemikalier og smøreolieadditiver. Det bruges til fremstilling af molekylsigter, pigmenter og papirbelægninger og tjener som en forløber til fremstilling af det doterede bariumzirconat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10326-27-9
Molekylær formel BaCl2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 244.26
MDL nummer MFCD00149154
InChI nøgle PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
PubChem CID 5284346
ChEBI CHEBI:86153
IUPAC navn barium(2+)-dihydratdichlorid
SMIL O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium chloride dihydrate
Smeltepunkt 113°C-2H2O
Navn note dihydrate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.99% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water and metanol. Insoluble in ethanol and ethyl acetate.
Formel vægt 244.28 (208.25 Anhydrous)
Lugt Odorless
Udseende White powder
Tæthed 3.097