Få mere at vide
Bariumchloriddihydrat, Puriss. pa plus, ACS Reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7071996 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2.5kg
500g
50kg
5kg
Pakke med 4
Pakke med 6
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15633250
Brand: Honeywell-Fluka 31125100G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Puriss. pa plus, ACS Reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99 %
  • Overgår standard ACS-specifikationer med yderligere spormetaller
  • Produkter med garantibevis og/eller egnet til den angivne analytiske anvendelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10326-27-9
Molekylær formel BaCl2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 244.26
MDL nummer MFCD00149154
InChI nøgle PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
PubChem CID 5284346
ChEBI CHEBI:86153
IUPAC navn barium(2+);dichlorid;dihydrat
SMIL O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium Chloride Dihydrate
Navn note Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Mængde 100 g
FN nummer 1564
Formel vægt 244.26g/mol
Procent renhed ≥99%
Grad ACS/puriss. pa plus
Emballage Plastflaske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium chloride dihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.