Få mere at vide
Bariumchloriddihydrat, Puriss. P.A. plus ACS Reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99%, Solstice
Shop alle Honeywell Fluka produkterBeskrivelse
- Overgår standard ACS-specifikationer med yderligere spormetaller
- Produkter med garantibevis og/eller egnet til den angivne analytiske anvendelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium Chloride Dihydrate |
| Navn note | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Plastflaske |
| FN nummer | 1564 |
| Formel vægt | 244,26 g/mol |
| Procent renhed | ≥99% |
| Grad | ACS/puriss. pa plus |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Barium chloride dihydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.