Få mere at vide
Barium Chloride Dihydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7072855 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10283510
Brand: Fisher Chemical B/0500/53
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Barium Chloride Dihydrate, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10326-27-9
Molekylær formel BaCl2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 244.26
MDL nummer MFCD00149154
InChI nøgle PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn barium(2+) dihydrate dichloride
SMIL O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Tekniske data
Kogepunkt 1560°C
Smeltepunkt 962°C
Farve White
pH 5
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Formel vægt 244.28g/mol
Emballage Plastic powder jar
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium chloride dihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.