Få mere at vide
Barium Chloride Dihydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10774361 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10774361 1 kg 1kg
10283510 500 g 500g
10070040 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10774361 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. B/0500/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Barium Chloride Dihydrate, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10326-27-9
Molekylær formel BaCl2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 244.26
MDL nummer MFCD00149154
InChI nøgle PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn barium(2+) dihydrate dichloride
SMIL O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Tekniske data
Kogepunkt 1560°C
Smeltepunkt 962°C
Farve White
pH 5
Fysisk form Solid
Mængde 1 kg
Formel vægt 244.28g/mol
Emballage Plastic powder jar
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium chloride dihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.