Få mere at vide
Bariumchloriddihydrat, ACS
Beskrivelse
Bariumchlorid anvendes sædvanligvis som et kemisk reagens til at udfælde opløselige sulfater og også til rensning af havvandsopløsningen. Det praktiseres i flere applikationer som varmebehandlingsbade, spildevandsbehandling, produktion af PVC-stabilisatorer, oliesmøremidler, fyrværkerimaterialer, hærdning af stål, i fremstilling af pigmenter og i fremstilling af andre bariumsalte. Det anvendes til at fremstille kompositter til at absorbere ammoniak og for at øge krystalliniteten af polymerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium chloride dihydrate |
| Smeltepunkt | 113 °C (i -2H2O) |
| Navn note | dihydrat |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 2 kg |
| Lugt | Lugtfri |
| Tæthed | 3.097 g/mL |
| FN nummer | UN1564 |
| Merck Index | 14,971 |
| Opløselighedsinformation | Meget opløseligt i vand; Opløselig i methanol; Uopløseligt i ethanol, acetone, ethylacetat. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Barium chloride dihydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Barium Chloride dihydrate