Få mere at vide
Bariumchloriddihydrat, ACS reagenskvalitet, Ricca Chemical
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium Chloride |
| Navn note | Dihydrat |
| Farve | Hvid |
| CAS min % | 98.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Fysisk form | Krystaller eller pulver |
| Mængde | 1 kg |
| Tab ved tørring | 14,0 til 16,0% |
| Emballage | Hvid Poly Bredmundet Flaske |
| Synonym | barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d |
| Vis mere |