Få mere at vide
Bariumchloriddihydrat, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Beskrivelse
- ACS-reagenskvalitet
- Molekylformel: BaCl 2•2H2O
- Molær masse: 244,28 g/mol
- CAS: 10326-27-9
- EIN ECS nr.: 233-788-1
- Oxiderende stoffer: 0,005 % max
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 5,0 – 8,2 (5%, vand) |
| CAS | 10326-27-9 |
| Smeltepunkt | 962 °C (frigivelse af krystallinsk vand) |
| Mængde | 500 g |
| Molekylær formel | BaCl2H4O2 |
| MDL nummer | MFCD00149154 |
| Synonym | barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d |
| Opløselighedsinformation | I vand: 357 g/L ved 20 °C |
| InChI nøgle | PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L |
| SMIL | O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++] |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Barium chlorid dihydrat, AR, ACS, ISO
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302+H332-Farlig ved indtagelse eller indånding
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i