Få mere at vide
Barium Chloride Dihydrate, ACS Reagent, ≥99%, Solstice
Artikelnummer. 15622060 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15622060 500 g Poly Bottle 500g
15602060 100 g Poly Bottle 100g
15612060 2.5 kg Poly Bottle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15622060 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 217565500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
ACS Reagent,≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10326-27-9
Molekylær formel BaCl2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 244.26
MDL nummer MFCD00149154
InChI nøgle PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
PubChem CID 5284346
ChEBI CHEBI:86153
IUPAC navn barium(2+);dichloride;dihydrate
SMIL O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Tekniske data
Kogepunkt 1560°C
Kemisk navn eller materiale Barium Chloride Dihydrate
Smeltepunkt 962°C
Farve White
pH 5.2 to 8.2
Mængde 500 g
FN nummer UN1564
Formel vægt 244.26g/mol
Procent renhed ≥99%
Grad ACS Reagent
Emballage Poly Bottle
Udseende Crystals
Tæthed 3100g/cu.cm