Få mere at vide
Barium chloride dihydrate, 99+%
Artikelnummer. p-7020823
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11489020
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12905.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10326-27-9 | BaCl2H4O2 | 244.26 g/mol
Bariumchloriddihydrat bruges hovedsageligt til rensning af saltlageopløsning i kaustiske kloranlæg, som reagens i testen for sulfation i kemiske laboratorier og som rensemiddel i produktionen af andre bariumkemikalier og smøreolieadditiver. Det bruges til fremstilling af molekylsigter, pigmenter og papirbelægninger og tjener som en forløber til fremstilling af det doterede bariumzirconat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bariumchloriddihydrat bruges hovedsageligt til rensning af saltlageopløsning i kaustiske kloranlæg, som reagens i testen for sulfation i kemiske laboratorier og som rensemiddel i produktionen af andre bariumkemikalier og smøreolieadditiver. Det bruges til fremstilling af molekylsigter, pigmenter og papirbelægninger og tjener som en forløber til fremstilling af det doterede bariumzirconat.
Opløselighed
Opløseligt i vand og metanol. Uopløseligt i ethanol og ethylacetat.
Noter
Stabil og hygroskopisk i naturen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10326-27-9
Molekylær formel BaCl2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 244.26
MDL nummer MFCD00149154
InChI nøgle PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
PubChem CID 5284346
ChEBI CHEBI:86153
SMIL O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium chloride dihydrate
Smeltepunkt 113°C (in 2H2O)
Mængde 250 g
FN nummer UN1564
Merck Index 14,971
Opløselighedsinformation Soluble in water and metanol. Insoluble in ethanol and ethyl acetate.
IUPAC navn barium(2+)-dihydratdichlorid
Formel vægt 244.28 (208.25 Anhydrous)
Procent renhed ≥99%
Lugt Odorless
Tæthed 3.097
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.