Få mere at vide
Bariumchloriddihydrat, 99+%
Beskrivelse
Bariumchloriddihydrat bruges hovedsageligt til rensning af saltlageopløsning i kaustiske kloranlæg, som reagens i testen for sulfation i kemiske laboratorier og som rensemiddel i produktionen af andre bariumkemikalier og smøreolieadditiver. Det bruges til fremstilling af molekylsigter, pigmenter og papirbelægninger og tjener som en forløber til fremstilling af det doterede bariumzirconat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bariumchloriddihydrat bruges hovedsageligt til rensning af saltlageopløsning i kaustiske kloranlæg, som reagens i testen for sulfation i kemiske laboratorier og som rensemiddel i produktionen af andre bariumkemikalier og smøreolieadditiver. Det bruges til fremstilling af molekylsigter, pigmenter og papirbelægninger og tjener som en forløber til fremstilling af det doterede bariumzirconat.
Opløselighed
Opløseligt i vand og metanol. Uopløseligt i ethanol og ethylacetat.
Noter
Stabil og hygroskopisk i naturen.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium chloride dihydrate |
| Smeltepunkt | 113 °C (i 2H2O) |
| Mængde | 1000 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Tæthed | 3.097 |
| FN nummer | UN1564 |
| Merck Index | 14,971 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand og metanol. Uopløseligt i ethanol og ethylacetat. |
| IUPAC navn | barium(2+);dichlorid;dihydrat |
| Formel vægt | 244,28 (208,25 Vandfri) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Barium chloride dihydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Barium chloride (BaCl2), dihydrate