Få mere at vide
Bariumchloriddihydrat, 99+%, til analyse
Artikelnummer. 10564274 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10564274 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10276830 500 g Plastflaske 500g
10532801 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10564274 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 203130025
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10326-27-9 | BaCl2H4O2 | 244,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10326-27-9
Molekylær formel BaCl2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 244.26
MDL nummer MFCD00149154
InChI nøgle PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
PubChem CID 5284346
ChEBI CHEBI:86153
IUPAC navn barium(2+);dichlorid;dihydrat
SMIL O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Specifications
Kogepunkt 1560,0 °C
Kemisk navn eller materiale Barium chloride dihydrate
Smeltepunkt 962,0 °C
Farve Grå-Hvid
pH 5,2 til 8,2 (5% sol ved 25 °C)
Mængde 2.5 kg
Tab ved tørring 14,0 % til 16,0 % (150 °C)
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 99% min. (Argentometri)
Lineær formel BaCl2·2H2O
Merck Index 15, 967
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i methanol, praktisk talt uopløselig i ethanol, acetone og ethylacetat
Formel vægt 244.28
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser