Få mere at vide
Bariumchloriddihydrat, 99+%, til analyse, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1560.0°C |
| Kemisk navn eller materiale | Barium chloride dihydrate |
| Smeltepunkt | 962.0°C |
| Farve | Grå-Hvid |
| pH | 5.2 to 8.2 (5% soln. at 25°C) |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 99% min. (Argentometry) |
| Lineær formel | BaCl2·2H2O |
| Merck Index | 15, 967 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, practically insoluble in ethanol, acetone and, ethyl acetate |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Barium chloride dihydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask ansigt, hænder og alt udsat hud grundigt efter brug.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.