Få mere at vide
Barium chloride, anhydrous, 99.998% (metals basis)
Artikelnummer. 11361598
Mængde:
0.5 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
100g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11361598
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010995.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10361-37-2 | BaCl2 | 208.23 g/mol
Bariumklorid anvendes til fremstilling af pigmenter, brandværker, andre bariumsalte, fyrværkeri, hærdning af stål, varmebehandlingssalte, rensning af saltlageopløsning i kaustiske kloranlæg, smøreolieadditiv, tekstilfarve, pigmenter, hvidt læder, aluminiumraffinering, kogende vandbehandling og porcelænsstål-emaljer til stålplader. Det bruges også til at fjerne sulfation i nogle elektrolytiske anlæg, kaustisk soda, magnesiummetal eller natriummetal. Det bruges også som en komponent i et flusmiddel, der bruges til at forhindre oxidation af smeltet magnesium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10361-37-2
Molekylær formel BaCl2
Molekylvægt (g/mol) 208.23
MDL nummer MFCD00003445
InChI nøgle WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium chloride, barium dichloride, barium chloride solution, ccris 2286, barium chloride, anhydrous, barium chloride, ultra dry, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508
PubChem CID 25204
ChEBI CHEBI:63317
SMIL [Cl-].[Cl-].[Ba++]
Tekniske data
Kogepunkt 1560°C
Kemisk navn eller materiale Barium chloride
Smeltepunkt 963°C
Navn note Anhydrous
Farve Hvid
Fysisk form Lump/Powder
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1564
Merck Index 14,971
Opløselighedsinformation Soluble in water and methanol. Insoluble in acids,ethanol,acetone and ethyl acetate. Slightly soluble in nitric acid and hydrochloric acid.
IUPAC navn barium(2+);dichlorid
Formel vægt 208.25
Procent renhed 99.998%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.9 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium chloride, anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P405-Opbevares under lås.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Barium chloride