Få mere at vide
Bariumchlorid, vandfri, 99,998 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11351598
Skift visning
Mængde:
0.5 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
100g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11351598 0.5 g 0.5g
11361598 5 g 5g
11331598 25 g 25g
11341598 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11351598 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010995.02
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10361-37-2 | BaCl2 | 208,23 g/mol
Bariumklorid anvendes til fremstilling af pigmenter, brandværker, andre bariumsalte, fyrværkeri, hærdning af stål, varmebehandlingssalte, rensning af saltlageopløsning i kaustiske kloranlæg, smøreolieadditiv, tekstilfarve, pigmenter, hvidt læder, aluminiumraffinering, kogende vandbehandling og porcelænsstål-emaljer til stålplader. Det bruges også til at fjerne sulfation i nogle elektrolytiske anlæg, kaustisk soda, magnesiummetal eller natriummetal. Det bruges også som en komponent i et flusmiddel, der bruges til at forhindre oxidation af smeltet magnesium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10361-37-2
Molekylær formel BaCl2
Molekylvægt (g/mol) 208.23
MDL nummer MFCD00003445
InChI nøgle WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium chloride, barium dichloride, barium chloride solution, ccris 2286, barium chloride, anhydrous, barium chloride, ultra dry, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508
PubChem CID 25204
ChEBI CHEBI:63317
SMIL [Cl-].[Cl-].[Ba++]
Tekniske data
Kogepunkt 1560°C
Kemisk navn eller materiale Barium chloride
Smeltepunkt 963°C
Navn note Anhydrous
Farve Hvid
Fysisk form Lump/Powder
Mængde 0.5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1564
Merck Index 14,971
Opløselighedsinformation Soluble in water and methanol. Insoluble in acids,ethanol,acetone and ethyl acetate. Slightly soluble in nitric acid and hydrochloric acid.
IUPAC navn barium(2+);dichlorid
Formel vægt 208.25
Procent renhed 99.998%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.9 g/mL