Få mere at vide
Bariumchlorid,≥ 99,0 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11430502 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11430502 500 g -
11420502 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430502 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219141090
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
CAS: 10326-27-9 | BaCl2H4O2 | 244.26 g/mol
Kemiske identifikatorer
CAS 10326-27-9
Molekylær formel BaCl2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 244.26
MDL nummer MFCD00149154
InChI nøgle PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
PubChem CID 5284346
ChEBI CHEBI:86153
IUPAC navn barium(2+)-dihydratdichlorid
SMIL O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium chloride
Farve Hvid
Fysisk form Granulært pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde ≥99.0%
Tæthed 3.097g/mL
Formel vægt 244.3
Grad ACS
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium Chloride Dihydrate, ACS
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/Immediately call a POISON CENTER or doctor..
  • P301-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE:IF SWALLOWED: Immediately call a POISONCENTER/ doctor..
  • P321-Særlig behandling (se Specific treatment (see on this label). på denne etiket).
  • P330-Skyl munden.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.