Få mere at vide
Bariumchlorid, 10% w/v aq. soln.
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium chloride |
| Farve | Farveløs |
| Koncentration | 10 % w/v vandig opl. |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 500 mL |
| Fysisk form | Væske |
| Formel vægt | 208.25 |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Barium chloride, 10% w/v aqueous solution
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Barium chloride