Få mere at vide
Bariumchlorid, 0,5N standardiseret opløsning
Artikelnummer. 11333687
Skift visning
Mængde:
1 L
4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11333687 1 L 1 L
11323687 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11333687 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035583.K2
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10361-37-2 | BaCl2 | 208,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10361-37-2
Molekylær formel BaCl2
Molekylvægt (g/mol) 208.23
MDL nummer MFCD00003445
InChI nøgle WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium chloride, barium dichloride, barium chloride solution, ccris 2286, barium chloride, anhydrous, barium chloride, ultra dry, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508
PubChem CID 25204
ChEBI CHEBI:63317
IUPAC navn barium(2+);dichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Ba++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium chloride
Farve Farveløs
Navn note Standardiseret løsning
Koncentration 0.5N
Lugt Lugtfri
Mængde 1 L
Fysisk form Væske
Formel vægt 208.25
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium chloride, 0.5N Standardized Solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Barium chloride