Få mere at vide
Barium chloride, 0.5N Standardized Solution
Artikelnummer. 11323687
Mængde:
1 L
4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
Artikelnummer. 11323687
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035583.K7
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10361-37-2 | BaCl2 | 208.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10361-37-2
Molekylær formel BaCl2
Molekylvægt (g/mol) 208.23
MDL nummer MFCD00003445
InChI nøgle WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium chloride, barium dichloride, barium chloride solution, ccris 2286, barium chloride, anhydrous, barium chloride, ultra dry, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508
PubChem CID 25204
ChEBI CHEBI:63317
IUPAC navn barium(2+);dichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Ba++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium chloride
Farve Farveløs
Navn note Standardized Solution
Koncentration 0.5N
Formel vægt 208.25
Lugt Odorless
Mængde 4 L
Fysisk form Væske