Få mere at vide
Bariumchlorid, 0,1N Standardiseret opløsning
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium chloride |
| Farve | Farveløs |
| Navn note | Standardiseret løsning |
| Koncentration | 0.1N |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 1 L |
| Fysisk form | Væske |
| Formel vægt | 208.25 |