Få mere at vide
Barium chloranilat trihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10538512 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10538512 100 g Plastflaske 100g
10239550 25 g Plastflaske 25g
11954881 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10538512 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 401661000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 32458-20-1 | C6H8BaCl2O7 | 400.35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32458-20-1
Molekylær formel C6H8BaCl2O7
Molekylvægt (g/mol) 400.35
MDL nummer MFCD00078327
InChI nøgle JFBLKYVZQCFPJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium chloranilate, reag
PubChem CID 131877766
IUPAC navn barium;2,5-dichlor-3,6-dihydroxycyclohexa-2,5-dien-1,4-dion;trihydrat
SMIL O.O.O.[Ba].OC1=C(Cl)C(=O)C(O)=C(Cl)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium chloranilate trihydrate
Farve Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 398.34
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium chloranilate trihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.