Få mere at vide
Barium chloranilat trihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10239550 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde Emballage unitSize
10239550 25 g Plastflaske 25g
10538512 100 g Plastflaske 100g
11954881 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10239550 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 401660250
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 32458-20-1 | C6H8BaCl2O7 | 400.35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32458-20-1
Molekylær formel C6H8BaCl2O7
Molekylvægt (g/mol) 400.35
MDL nummer MFCD00078327
InChI nøgle JFBLKYVZQCFPJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium chloranilate, reag
PubChem CID 131877766
IUPAC navn barium;2,5-dichlor-3,6-dihydroxycyclohexa-2,5-dien-1,4-dion;trihydrat
SMIL O.O.O.[Ba].OC1=C(Cl)C(=O)C(O)=C(Cl)C1=O
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Barium chloranilate trihydrate
Farve Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 398.34
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Barium chloranilate trihydrate
Signalord
  • Fare
Riskkategorier
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faroangivelser
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Skyddsangivelse
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.