Få mere at vide
Bariumcarbonat, TRC
Artikelnummer. 30335679
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30335679 25 g
1 options
Artikelnummer. 30335679 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB12763025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium Carbonate
CAS 513-77-9
Molekylær formel BaCO3
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/CH2O3.Ba/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
SMIL [Ba+2].[O-]C(=O)[O-]
IUPAC navn barium(2+); Karbonat
Molekylvægt (g/mol) 197.34
Formel vægt 197.89