Få mere at vide
Bariumcarbonat, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Barium Carbonate |
| CAS | 513-77-9 |
| Molekylær formel | BaCO3 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/CH2O3.Ba/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2 |
| SMIL | [Ba+2].[O-]C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | barium(2+); Karbonat |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.34 |
| Formel vægt | 197.89 |