Få mere at vide
Barium carbonate, tech.
Artikelnummer. p-4781803
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
2kg
500g
Artikelnummer. 11355797
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043478.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes til fremstilling af glas, mursten, lerprodukter, bariumkemikalier, bariumferriter og fremstilling af fotografisk papir
Anvendes til fremstilling af glas, mursten, lerprodukter, bariumkemikalier, bariumferriter og fremstilling af fotografisk papir. Bariumcarbonat er blevet brugt som saltlagerensningskemikalier i chloralkaliindustrien og som ingrediens i rottegifte og emaljer. Bariumcarbonat bruges til fremstilling af fotografisk papir. Kemikaliet bruges til at fremstille bariumsulfatet, som giver fotopapiret dets flade hvide udseende. Praktiseret i fremstillingen af bariumferriter og også i fremstillingen af tv-billedrør. Bariumcarbonat er et tilsætningsstof i boremudder til oliebrønde.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 513-77-9
Molekylær formel CBaO3
Molekylvægt (g/mol) 197.34
MDL nummer MFCD00003448
InChI nøgle AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
PubChem CID 10563
SMIL [Ba++].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Barium carbonate
Smeltepunkt 811°C
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Merck Index 14,969
Opløselighedsinformation Almost insoluble in water; Soluble in NH4Cl solution,dilute HCl,HNO3,acetic acid; Insoluble in most alkalies;Soluble in most acids,with the exception of sulfuric acid; It is insoluble in water and ethanol.
IUPAC navn barium(2+)carbonat
Formel vægt 197.35
Grad Teknisk
Lugt Odorless
Tæthed 4.43
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium carbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Barium carbonate