Få mere at vide
Bariumcarbonat, tekniker.
Artikelnummer. 11375797
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11375797 10 kg 10kg
11355797 100 g 100g
11365797 500 g 500g
11385797 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11375797 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043478.A9
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Bruges til fremstilling af glas, mursten, lerprodukter, bariumkemikalier, bariumferritter og produktion af fotografisk papir | CAS: 513-77-9 | CBaO3 | 197,34 g/mol
Anvendes til fremstilling af glas, mursten, lerprodukter, bariumkemikalier, bariumferriter og fremstilling af fotografisk papir. Bariumcarbonat er blevet brugt som saltlagerensningskemikalier i chloralkaliindustrien og som ingrediens i rottegifte og emaljer. Bariumcarbonat bruges til fremstilling af fotografisk papir. Kemikaliet bruges til at fremstille bariumsulfatet, som giver fotopapiret dets flade hvide udseende. Praktiseret i fremstillingen af bariumferriter og også i fremstillingen af tv-billedrør. Bariumcarbonat er et tilsætningsstof i boremudder til oliebrønde.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 513-77-9
Molekylær formel CBaO3
Molekylvægt (g/mol) 197.34
MDL nummer MFCD00003448
InChI nøgle AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
PubChem CID 10563
SMIL [Ba++].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt (nedbrydning)
Kemisk navn eller materiale Barium carbonate
Smeltepunkt 811 °C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 10 kg
Lugt Lugtfri
Tæthed 4,43 g/cm3
Opløselighedsinformation Næsten uopløseligt i vand. Opløselig i NH4Cl-opløsning, fortyndet HCl, HNO3, eddikesyre. Uopløselig i de fleste alkalier. Opløselig i de fleste syrer, med undtagelse af svovlsyre. Den er uopløselig i vand og ethanol.
IUPAC navn barium(2+);carbonat
Formel vægt 197.35