Få mere at vide
Barium carbonate, tech.
Beskrivelse
Anvendes til fremstilling af glas, mursten, lerprodukter, bariumkemikalier, bariumferriter og fremstilling af fotografisk papir. Bariumcarbonat er blevet brugt som saltlagerensningskemikalier i chloralkaliindustrien og som ingrediens i rottegifte og emaljer. Bariumcarbonat bruges til fremstilling af fotografisk papir. Kemikaliet bruges til at fremstille bariumsulfatet, som giver fotopapiret dets flade hvide udseende. Praktiseret i fremstillingen af bariumferriter og også i fremstillingen af tv-billedrør. Bariumcarbonat er et tilsætningsstof i boremudder til oliebrønde.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kogepunkt | (decomposition) |
Kemisk navn eller materiale | Barium carbonate |
Smeltepunkt | 811°C |
Farve | Hvid |
Fysisk form | Pulver |
Mængde | 500 g |
Opløselighedsinformation | Almost insoluble in water. Soluble in NH4Cl solution,dilute HCl,HNO3,acetic acid. Insoluble in most alkalies.Soluble in most acids,with the exception of sulfuric acid. It is insoluble in water and ethanol. |
IUPAC navn | barium(2+);carbonat |
Formel vægt | 197.35 |
Lugt | Odorless |
Vis mere |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
N28L051 | Analysecertifikat | 03/03/2025 | 043478.22,043478.A3,043478.36,043478.A9 |
Q18C024 | Analysecertifikat | 03/11/2023 | 043478.22,043478.A3,043478.36,043478.A9 |
T19J007 | Analysecertifikat | 25/07/2023 | 043478.22,043478.A3,043478.36,043478.A9 |
T06I063 | Analysecertifikat | 20/07/2022 | 043478.22,043478.A3,043478.36,043478.A9 |
S24I018 | Analysecertifikat | 14/07/2022 | 043478.22,043478.A3,043478.36,043478.A9 |