Få mere at vide
Barium Carbonate, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium Carbonate |
| Smeltepunkt | >1450°C (Decomposition) |
| Mængde | 1 kg |
| MDL nummer | MFCD00003448 |
| Synonym | Barium carbonate, Barium carbonate |
| Tæthed | 4.43 g/cm3 at 20°C |