Få mere at vide
Bariumkarbonat, Puriss. pa, ACS-reagens, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16675733
Skift visning
25 kg
Artikelnummer.
16675733 25 kg
1 options
Artikelnummer. 16675733 Leverandør Fluka Leverandørnr. 1172925KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Specifications
Kemisk navn eller materiale Barium carbonate
CAS 513-77-9
Farve Hvid
CAS Max % ≤ 100%
pH 7 til 8
Mængde 25 kg
Molekylær formel CBaO3
Lineær formel BaCO3
MDL nummer MFCD00003448
Beilstein 7045119
InChI nøgle AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Ba++].[O-]C([O-])=O
IUPAC navn barium(2+)carbonat
Molekylvægt (g/mol) 197.34
Grad ACS
Tæthed 4.4 g/cm3