Få mere at vide
Bariumkarbonat, Pulver, BAGER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15547884 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske med bred mund
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15547884 500 g Ravfarvet glasflaske med bred mund 500g
1 options
Artikelnummer. 15547884 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 095001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
Kemiske identifikatorer
CAS 513-77-9
Molekylær formel CBaO3
Molekylvægt (g/mol) 197.34
MDL nummer MFCD00003448
InChI nøgle AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
PubChem CID 10563
SMIL [Ba++].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium Carbonate
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
IUPAC navn barium(2+);carbonat
Formel vægt 197.34
Procent renhed ≥99.9%
Grad BAGER ANALYZED™ ACS-reagens
Emballage Ravfarvet glasflaske med bred mund
Specifik vægtfylde 1L = 4.30kg