Få mere at vide
Bariumkarbonat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15661070 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15661070 1 kg 1kg
15681070 50 g 50g
15671070 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15661070 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 117291KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss. pa, ACS-reagens
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 513-77-9
Molekylær formel CBaO3
Molekylvægt (g/mol) 197.34
MDL nummer MFCD00003448
InChI nøgle AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
PubChem CID 10563
SMIL [Ba++].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium Carbonate
Mængde 1 kg
Lineær formel BaCO3
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 7045119
IUPAC navn barium(2+);carbonat
Formel vægt 197.34g/mol
Grad ACS/puriss. pa