Tekniske data
| Kogepunkt | 1450°C |
| Smeltepunkt | 811°C |
| Farve | White |
| Fysisk form | Powder/Solid |
| Mængde | 500 g |
| Formel vægt | 197.35g/mol |
| Emballage | Plastic powder jar |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Barium carbonate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge