Få mere at vide
Barium Carbonate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10121470 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10121470 100 g 100g
10305650 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10121470 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. B/0400/48
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 513-77-9
Molekylær formel CBaO3
Molekylvægt (g/mol) 197.34
MDL nummer MFCD00003448
InChI nøgle AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn barium(2+) carbonate
SMIL [Ba++].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 1450°C
Smeltepunkt 811°C
Farve White
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 100 g
Formel vægt 197.35g/mol
Emballage Plastic powder jar
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium carbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.