Få mere at vide
Barium carbonate, ACS, 99.0-101.0%
Beskrivelse
Bariumcarbonat er blevet brugt som saltlagerensningskemikalie i chloralkaliindustrien og som ingrediens i rottegifte og emaljer. Bariumcarbonat bruges til fremstilling af fotografisk papir. Kemikaliet bruges til at fremstille bariumsulfatet, som giver fotopapiret dets flade hvide udseende. Praktiseret i fremstillingen af bariumferriter og også i fremstillingen af tv-billedrør. Bariumcarbonat er et tilsætningsstof i boremudder til oliebrønde.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | (decomposition) |
| Kemisk navn eller materiale | Barium carbonate |
| Smeltepunkt | 811°C |
| Navn note | For analysis ACS |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 99.0 to 101.0% |
| Opløselighedsinformation | Soluble in most acids,with the exception of sulfuric acid. It is insoluble in water and ethanol. |
| IUPAC navn | barium(2+)carbonat |
| Vis mere |