Få mere at vide
Bariumcarbonat, ACS, 99,0-101,0%
Beskrivelse
Bariumcarbonat er blevet brugt som saltlagerensningskemikalie i chloralkaliindustrien og som ingrediens i rottegifte og emaljer. Bariumcarbonat bruges til fremstilling af fotografisk papir. Kemikaliet bruges til at fremstille bariumsulfatet, som giver fotopapiret dets flade hvide udseende. Praktiseret i fremstillingen af bariumferriter og også i fremstillingen af tv-billedrør. Bariumcarbonat er et tilsætningsstof i boremudder til oliebrønde.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | (nedbrydning) |
| Kemisk navn eller materiale | Barium carbonate |
| Smeltepunkt | 811 °C |
| Navn note | Til analyse ACS |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 kg |
| Lugt | Lugtfri |
| Udseende | Hvidt pulver |
| Analyseprocentområde | 99,0 til 101,0 % |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Barium carbonate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- MIXTURE LIST-Contain: Barium carbonate