Få mere at vide
Barium carbonate, 99%
Artikelnummer. 11384599
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
5000g
500g
Artikelnummer. 11384599
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13195.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 513-77-9 | CBaO3 | 197.34 g/mol
Bariumcarbonat er meget udbredt i den keramiske industri som ingrediens i glasurer. Det fungerer som et flusmiddel, et matterende og krystalliserende middel og kombineres med visse farvende oxider for at producere unikke farver, der ikke er let opnåelige med andre midler. Det bruges også til fjernelse af sulfater i fosforsyreproduktion og chloralkalielektrolyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bariumcarbonat er meget udbredt i den keramiske industri som en ingrediens i glasurer. Det fungerer som et flusmiddel, et matterende og krystalliserende middel og kombineres med visse farvende oxider for at producere unikke farver, der ikke er let opnåelige med andre midler. Det bruges også til fjernelse af sulfater i fosforsyreproduktion og chloralkalielektrolyse.
Opløselighed
Uopløseligt i vand og alkohol. Opløselig i eddikesyre, saltsyre og salpetersyre.
Noter
smp. 174° (90 atm), 811° (1 atm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 513-77-9
Molekylær formel CBaO3
Molekylvægt (g/mol) 197.34
MDL nummer MFCD00003448
InChI nøgle AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
PubChem CID 10563
SMIL [Ba++].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Barium carbonate
Smeltepunkt 811°C
Mængde 500 g
Lineær formel BaCO3
Merck Index 14,969
Opløselighedsinformation Insoluble in water and alcohol. Soluble in acetic acid,hydrochloric acid and nitric acid.
IUPAC navn barium(2+)carbonat
Formel vægt 197.35
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Tæthed 4.43
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium carbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Barium carbonate