Få mere at vide
Bariumcarbonat, 99%
Artikelnummer. 11374599
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
5000g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11374599 100 g 100g
11384599 500 g 500g
11424614 1 kg 1000g
11434614 5 kg 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11374599 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13195.22
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 513-77-9 | CBaO3 | 197,34 g/mol
Bariumcarbonat er meget udbredt i den keramiske industri som ingrediens i glasurer. Det fungerer som et flusmiddel, et matterende og krystalliserende middel og kombineres med visse farvende oxider for at producere unikke farver, der ikke er let opnåelige med andre midler. Det bruges også til fjernelse af sulfater i fosforsyreproduktion og chloralkalielektrolyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bariumcarbonat er meget udbredt i den keramiske industri som en ingrediens i glasurer. Det fungerer som et flusmiddel, et matterende og krystalliserende middel og kombineres med visse farvende oxider for at producere unikke farver, der ikke er let opnåelige med andre midler. Det bruges også til fjernelse af sulfater i fosforsyreproduktion og chloralkalielektrolyse.
Opløselighed
Uopløseligt i vand og alkohol. Opløselig i eddikesyre, saltsyre og salpetersyre.
Noter
smp. 174° (90 atm), 811° (1 atm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 513-77-9
Molekylær formel CBaO3
Molekylvægt (g/mol) 197.34
MDL nummer MFCD00003448
InChI nøgle AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
PubChem CID 10563
SMIL [Ba++].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt (nedbrydning)
Kemisk navn eller materiale Barium carbonate
Smeltepunkt 811 °C
Mængde 100 g
Lugt Lugtfri
Tæthed 4.43
Lineær formel BaCO3
Merck Index 14,969
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand og alkohol. Opløselig i eddikesyre, saltsyre og salpetersyre.
IUPAC navn barium(2+);carbonat
Formel vægt 197.35
Procent renhed 99%