Få mere at vide
Barium Carbonate, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10060040 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10060040 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10060040 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. B/0350/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kogepunkt 1450°C
Smeltepunkt 811°C
CAS 513-77-9
Farve White
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel CBaO3
MDL nummer MFCD00003448
InChI nøgle AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Ba++].[O-]C([O-])=O
IUPAC navn barium(2+) carbonate
Molekylvægt (g/mol) 197.34
Formel vægt 197.35g/mol
Emballage Plastic powder jar
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium carbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge