Få mere at vide
Bariumcarbonat, 99+%, ACS-reagens, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10444511 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10444511 500 g Plastflaske 500g
10005393 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10444511 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 423445000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 513-77-9 | Molekylformel: CBaO3 | Molekylvægt: 197,34 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 513-77-9
Molekylær formel CBaO3
Molekylvægt (g/mol) 197.34
MDL nummer MFCD00003448
InChI nøgle AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
PubChem CID 10563
SMIL [Ba++].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium carbonate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 99+%
Tæthed 4.4300g/mL
Lineær formel BaCO3
Merck Index 15, 965
IUPAC navn barium(2+);carbonat
Formel vægt 197.35
Procent renhed 99,0 til 101,0 %
Grad ACS-reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium carbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P403-Opbevares på et godt ventileret sted.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Barium carbonate