Få mere at vide
Bariumcarbonat, 99,95% (metalbasis)
Beskrivelse
Bariumcarbonat anvendes ofte i den keramiske industri som en komponent i glasurer. Det tilsættes ler for at udfælde nogle opløselige salte, mens man fremstiller mursten, fliser og keramik. Bariumcarbonat bruges hovedsageligt som råmateriale i elektroteknisk industri til glasproduktion og som råmateriale i magnetfremstillingsindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | (nedbrydning) |
| Kemisk navn eller materiale | Barium carbonate |
| Smeltepunkt | 811 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Klump/Pulver |
| Mængde | 10 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Udseende | Off-white klump/pulver |
| Analyseprocentområde | 99.95% |
| Tæthed | 4.43 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Barium carbonate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- MIXTURE LIST-Contain: Barium carbonate