Få mere at vide
Barium carbonate, 99.95% (metals basis)
Beskrivelse
Bariumcarbonat anvendes ofte i den keramiske industri som en komponent i glasurer. Det tilsættes ler for at udfælde nogle opløselige salte, mens man fremstiller mursten, fliser og keramik. Bariumcarbonat bruges hovedsageligt som råmateriale i elektroteknisk industri til glasproduktion og som råmateriale i magnetfremstillingsindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | (decomposition) |
| Kemisk navn eller materiale | Barium carbonate |
| Smeltepunkt | 811°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Lump/Powder |
| Mængde | 1 kg |
| Analyseprocentområde | 99.95% |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. Soluble in most of the acids,with the exception of sulfuric acid. |
| IUPAC navn | barium(2+)carbonat |
| Formel vægt | 197.35 |
| Vis mere |