Få mere at vide
Barium carbonate, 99.95% (metals basis)
Artikelnummer. 11322408
Mængde:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
10g
1kg
250g
50g
Artikelnummer. 11322408
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014452.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 513-77-9 | CBaO3 | 197.34 g/mol
Bariumcarbonat anvendes ofte i den keramiske industri som en komponent i glasurer. Det tilsættes ler for at udfælde nogle opløselige salte, mens man fremstiller mursten, fliser og keramik. Bariumcarbonat bruges hovedsageligt som råmateriale i elektroteknisk industri til glasproduktion og som råmateriale i magnetfremstillingsindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 513-77-9
Molekylær formel CBaO3
Molekylvægt (g/mol) 197.34
MDL nummer MFCD00003448
InChI nøgle AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
PubChem CID 10563
SMIL [Ba++].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Barium carbonate
Smeltepunkt 811°C
Farve Hvid
Fysisk form Lump/Powder
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.95%
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in most of the acids,with the exception of sulfuric acid.
IUPAC navn barium(2+)carbonat
Formel vægt 197.35
Lugt Odorless
Udseende Off-white lump/powder
Tæthed 4.43
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium carbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Barium carbonate