Få mere at vide
Barium Carbonate, 99.0 to 101.0%, ACS Reagent, Solstice
Artikelnummer. 15692350 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15692350 2.5 kg Poly Bottle 2.5kg
15602360 500 g Poly Bottle 500g
15682350 1 kg Poly Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15692350 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 2371082.5KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
ACS Reagent,≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 513-77-9
Molekylær formel CBaO3
Molekylvægt (g/mol) 197.34
MDL nummer MFCD00003448
InChI nøgle AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
PubChem CID 10563
SMIL [Ba++].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium Carbonate
Smeltepunkt 1400°C
Farve Colorless or White
pH 7 to 8 at 20°C
Mængde 2.5 kg
Lineær formel BaCO3
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 7045119
IUPAC navn barium(2+);carbonate
Formel vægt 197.34g/mol
Procent renhed 99.0 to 101.0%
Grad ACS Reagent
Emballage Poly Bottle
Udseende Powder