missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Barium Carbonate-13C, TRC

Artikelnummer. 30348062
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30348062 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30348062 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1186725G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Barium Carbonate-13C
CAS 51956-33-3
Molekylær formel 13CBaO3
Mængde 5 g
Synonym Carbonic-13C Acid Barium Salt
InChI formel InChI=1S/CH2O3.Ba/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2/i1+1;
SMIL [Ba+2].[O-][13C](=O)[O-]
IUPAC navn barium(2+);oxo(1^{13}C)methanediolate
Molekylvægt (g/mol) 198.33
Formel vægt 198.8933
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.