Få mere at vide
Barium Carbonate-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium Carbonate-13C |
| CAS | 51956-33-3 |
| Molekylær formel | 13CBaO3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Carbonic-13C Acid Barium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/CH2O3.Ba/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2/i1+1; |
| SMIL | [Ba+2].[O-][13C](=O)[O-] |
| IUPAC navn | barium(2+);oxo(1^{13}C)methanediolate |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.33 |
| Formel vægt | 198.8933 |